Stampa…
5-Nitroanthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4994-100G OR4994-25G OR4994-500G
APOSOR4994-100GEA 72.5 EUR
APOSOR4994-100G APOSOR4994-25G APOSOR4994-500G
5-Nitroanthranilic acid 98%
5-Nitroanthranilic acid
Formula: C₇H₆N₂O₄
Punto di fusione: 270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017039
CAS Number: 616-79-5