Stampa…
8-Quinolineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinolin-8-ylboronic acid
OR4993-25G OR4993-5G OR4993-10G
APOSOR4993-25GEA 0 EUR
APOSOR4993-25G APOSOR4993-5G APOSOR4993-10G
8-Quinolineboronic acid 98%
8-Quinolineboronic acid
Exists as dimer.Note: NMR spectrum must be run in D2O.
Formula: C₉H₈BNO₂
Peso molecolare: 172,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114698
CAS Number: 86-58-8