Stampa…
5-Nitrosalicylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4992-100G OR4992-25G OR4992-500G
APOSOR4992-100GEA 102 EUR
APOSOR4992-100G APOSOR4992-25G APOSOR4992-500G
5-Nitrosalicylic acid 99%
5-Nitrosalicylic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Punto di fusione: 228…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007338
CAS Number: 96-97-9