Stampa…
2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR4990-100G OR4990-25G OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA 87.3 EUR
APOSOR4990-100G APOSOR4990-25G APOSOR4990-500G
2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002432
CAS Number: 1521-38-6