Stampa…
Piperonylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
OR4989-25G OR4989-100G
APOSOR4989-25GEA 56.8 EUR
APOSOR4989-25G APOSOR4989-100G
Piperonylic acid 98%
Piperonylic acid
Formula: C₈H₆O₄
Peso molecolare: 166,13 g/mol
Punto di fusione: 229…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005830
CAS Number: 94-53-1
EINECS: 202-342-8