Stampa…
3,5-Dimethylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4988-100G OR4988-1KG OR4988-500G
APOSOR4988-100GEA 36.4 EUR
APOSOR4988-100G APOSOR4988-1KG APOSOR4988-500G
3,5-Dimethylbenzoic acid 98%
3,5-Dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002525
CAS Number: 499-06-9
EINECS: 207-876-5