Stampa…
4-Formylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4986-100G OR4986-500G
APOSOR4986-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4986-100G APOSOR4986-500G
4-Formylbenzoic acid
4-Formylbenzoic acid
Formula: C₈H₆O₃
Punto di fusione: 245…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006951
CAS Number: 619-66-9
EINECS: 210-607-4