Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₆O₃ Punto di ebollizione: 89…93 °C/7mmHg Densità: 1,047 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010217 CAS Number: 81172-89-6 |