Stampa…
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4984-250G OR4984-50G OR4984-1KG
APOSOR4984-250GEA 82.8 EUR
APOSOR4984-250G APOSOR4984-50G APOSOR4984-1KG
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 97%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 168…170 °C/12mmHg
Punto di fusione: 38…42 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003310
CAS Number: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0