4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Punto di fusione: 101…105 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00066305 CAS Number: 6310-19-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |