Stampa…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4981-100G OR4981-500G
APOSOR4981-100GEA 94.4 EUR
APOSOR4981-100G APOSOR4981-500G
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 115…118 °C/1mmHg
Punto di fusione: 44…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003366
CAS Number: 7311-34-4