Stampa…
4-Ethoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4980-100G OR4980-25G OR4980-500G
APOSOR4980-100GEA 144 EUR
APOSOR4980-100G APOSOR4980-25G APOSOR4980-500G
4-Ethoxybenzaldehyde 98%
4-Ethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 255 °C
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003388
CAS Number: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3