Stampa…
4-Bromobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4979-100G OR4979-25G
APOSOR4979-100GEA 46.4 EUR
APOSOR4979-100G APOSOR4979-25G
4-Bromobenzaldehyde 98%
4-Bromobenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO
Punto di ebollizione: 66…68 °C/2mmHg
Punto di fusione: 55…58 °C
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003377
CAS Number: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0