Stampa…
3-Clorobenzaldeide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4978-100G OR4978-500G
APOSOR4978-100GEA 24.4 EUR
APOSOR4978-100G APOSOR4978-500G
3-Clorobenzaldeide
3-Clorobenzaldeide
Formula: C₇H₅ClO
Punto di ebollizione: 213…214 °C
Punto di fusione: 16…18 °C
Densità: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003350
CAS Number: 587-04-2
EINECS: 209-596-9