Stampa…
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4977-10G OR4977-50G OR4977-25G OR4977-100G
APOSOR4977-10GEA 14.7 EUR
APOSOR4977-10G APOSOR4977-50G APOSOR4977-25G APOSOR4977-100G
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClNO₃
Peso molecolare: 185,57 g/mol
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007078
CAS Number: 16588-34-4