2-Nitrobenzaldeide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4976-100G
OR4976-25G
APOSOR4976-100GEA
63.8
EUR
APOSOR4976-100G
APOSOR4976-25G
2-Nitrobenzaldeide 98%
2-Nitrobenzaldeide
Formula:
C₇H₅NO₃ Punto di ebollizione: 153 °C/23mmHg Punto di fusione: 42…46 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007132 CAS Number: 552-89-6 EINECS: 209-025-3 |