Stampa…
(2-Chlorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile
OR4975-100G OR4975-25G
APOSOR4975-100GEA 49.5 EUR
APOSOR4975-100G APOSOR4975-25G
(2-Chlorophenyl)acetonitrile 97%
(2-Chlorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,6 g/mol
Punto di ebollizione: 240…242 °C
Punto di fusione: 21…24 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001898
CAS Number: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III