Stampa…
4-tert-Butylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
OR4973-100G OR4973-25G OR4973-500G
APOSOR4973-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4973-100G APOSOR4973-25G APOSOR4973-500G
4-tert-Butylbenzaldehyde 98%
4-tert-Butylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O
Punto di ebollizione: 112…114 °C
Densità: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035742
CAS Number: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III