Stampa…
1,4-Benzodioxane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4961-100G OR4961-25G
APOSOR4961-100GEA 40.1 EUR
APOSOR4961-100G APOSOR4961-25G
1,4-Benzodioxane
1,4-Benzodioxane
Formula: C₈H₈O₂
Punto di ebollizione: 216 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006821
CAS Number: 493-09-4
EINECS: 207-775-6