Stampa…
3,4-Dimethoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4959-25G OR4959-100G OR4959-500G
APOSOR4959-25GEA 14.7 EUR
APOSOR4959-25G APOSOR4959-100G APOSOR4959-500G
3,4-Dimethoxyaniline 98%
3,4-Dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 174…176 °C/22mmHg
Punto di fusione: 85…89 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008394
CAS Number: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6