Stampa…
4-tert-Butylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4958-25G OR4958-5G OR4958-100G
APOSOR4958-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4958-25G APOSOR4958-5G APOSOR4958-100G
4-tert-Butylaniline 98%
4-tert-Butylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
Punto di ebollizione: 90…93 °C/3mmHg
Punto di fusione: 15…16 °C
Densità: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007899
CAS Number: 769-92-6
EINECS: 212-215-9