4-Isopropylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
p-Cumidine, 4-Aminocumene
OR4957-100G
OR4957-5G
OR4957-10G
OR4957-25G
APOSOR4957-100GEA
0
EUR
APOSOR4957-100G
APOSOR4957-5G
APOSOR4957-10G
APOSOR4957-25G
4-Isopropylaniline 98%
4-Isopropylaniline
Formula:
C₉H₁₃N Peso molecolare: 135,21 g/mol Punto di ebollizione: 224…228 °C Punto di fusione: –63 °C Densità: 0,989 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007900 CAS Number: 99-88-7 EINECS: 202-797-2 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |