Stampa…
2-(Methylthio)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Methylmercapto)aniline
OR4955-25G OR4955-5G
APOSOR4955-25GEA 43.7 EUR
APOSOR4955-25G APOSOR4955-5G
2-(Methylthio)aniline 97%
2-(Methylthio)aniline
Formula: C₇H₉NS
Peso molecolare: 139,22 g/mol
Punto di ebollizione: 233…234 °C
Densità: 1,111 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007708
CAS Number: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III