Stampa…
4'-Cyclohexylacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR4954-100G OR4954-25G OR4954-5G
APOSOR4954-100GEA 172 EUR
APOSOR4954-100G APOSOR4954-25G APOSOR4954-5G
4'-Cyclohexylacetophenone 98%
4'-Cyclohexylacetophenone
Formula: C₁₄H₁₈O
Punto di ebollizione: 179…181 °C/14mmHg
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001453
CAS Number: 18594-05-3