Stampa…
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, Gallacetophenone
OR4951-100G OR4951-25G
APOSOR4951-100GEA 379 EUR
APOSOR4951-100G APOSOR4951-25G
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone 97%
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di fusione: 169…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002193
CAS Number: 528-21-2
EINECS: 208-430-2