Stampa…
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[3,5-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
OR4950-10G OR4950-250G OR4950-50G
APOSOR4950-10GEA 71.3 EUR
APOSOR4950-10G APOSOR4950-250G APOSOR4950-50G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Formula: C₂₂H₂₀O₃
Peso molecolare: 332,40 g/mol
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004777
CAS Number: 28924-21-2
EINECS: 249-315-7