Stampa…
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4948-1G OR4948-5G
APOSOR4948-1GEA 65.5 EUR
APOSOR4948-1G APOSOR4948-5G
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formula: C₁₂H₉NO₃
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014537
CAS Number: 1082-85-5
EINECS: 214-106-1