Stampa…
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Acetyl-1,3-phenylene diacetate
OR4947-100G OR4947-25G
APOSOR4947-100GEA 165 EUR
APOSOR4947-100G APOSOR4947-25G
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
3',5'-Diacetoxyacetophenone
Formula: C₁₂H₁₂O₅
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008702
CAS Number: 35086-59-0