Stampa…
3'-Methoxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3′-Methoxyacetophenone
OR4946-100G OR4946-500G
APOSOR4946-100GEA 105 EUR
APOSOR4946-100G APOSOR4946-500G
3'-Methoxyacetophenone 97%
3'-Methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 239…241 °C
Densità: 1,094 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008736
CAS Number: 586-37-8
EINECS: 209-573-3