5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄ClNO₃S₂ Punto di fusione: 69…70 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02187482 CAS Number: 551930-53-1 UN: 3261 ADR: 8,III |