Stampa…
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzofurazan-4-sulphonyl chloride
OR4939-1G OR4939-5G OR4939-25G
APOSOR4939-1GEA 46.6 EUR
APOSOR4939-1G APOSOR4939-5G APOSOR4939-25G
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, grado tecnico
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClN₂O₃S
Peso molecolare: 218,611 g/mol
Punto di fusione: 77…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068072
CAS Number: 114322-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II