Stampa…
3-Bromotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4938-100G OR4938-25G OR4938-500G
APOSOR4938-100GEA 75.7 EUR
APOSOR4938-100G APOSOR4938-25G APOSOR4938-500G
3-Bromotoluene 99%
3-Bromotoluene
Formula: C₇H₇Br
Peso molecolare: 171,04 g/mol
Punto di ebollizione: 182…184 °C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000085
CAS Number: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III