Stampa…
3-Iodoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4934-5G OR4934-10G OR4934-25G
APOSOR4934-5GEA 23.2 EUR
APOSOR4934-5G APOSOR4934-10G APOSOR4934-25G
3-Iodoaniline 98%
3-Iodoaniline
Formula: C₆H₆IN
Punto di ebollizione: 145…146 °C/15mmHg
Punto di fusione: 21…24 °C
Densità: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007781
CAS Number: 626-01-7
EINECS: 210-922-7