Stampa…
4-Bromo-3-methylanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Bromo-5-methoxytoluene
OR4933-10G OR4933-25G OR4933-5G
APOSOR4933-10GEA 16.1 EUR
APOSOR4933-10G APOSOR4933-25G APOSOR4933-5G
4-Bromo-3-methylanisole 97%
4-Bromo-3-methylanisole
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di ebollizione: 111…112 °C/15mmHg
Densità: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060687
CAS Number: 27060-75-9