4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆Cl₂N₂ Punto di fusione: 158…163 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007723 CAS Number: 5348-42-5 |