Stampa…
1H-Pyrazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrazole, 1H-Pyrazole
OR4931-100G OR4931-1KG OR4931-25G
APOSOR4931-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4931-100G APOSOR4931-1KG APOSOR4931-25G
1H-Pyrazole 99%
1H-Pyrazole
Formula: C₃H₄N₂
Peso molecolare: 68,08 g/mol
Punto di ebollizione: 186…188 °C
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005234
CAS Number: 288-13-1
EINECS: 206-017-1