Stampa…
Methyl-4-chloroacetoacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
OR4924-25G OR4924-100G
APOSOR4924-25GEA 26.3 EUR
APOSOR4924-25G APOSOR4924-100G
Methyl-4-chloroacetoacetate
Methyl-4-chloroacetoacetate
Formula: C₅H₇ClO₃
Peso molecolare: 150,56 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C/4mmHg
Punto di fusione: 14…16 °C
Densità: 1,305 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000938
CAS Number: 32807-28-6
EINECS: 251-230-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II