Stampa…
3-tert-Butylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
OR4922-25G OR4922-5G
APOSOR4922-25GEA 241 EUR
APOSOR4922-25G APOSOR4922-5G
3-tert-Butylaniline 97%
3-tert-Butylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00125078
CAS Number: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6