Stampa…
Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3'-((sulphonylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))dianiline
OR49078-250G OR49078-50G
APOSOR49078-250GEA 205 EUR
APOSOR49078-250G APOSOR49078-50G
Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone
Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone
Formula: C₂₄H₂₀N₂O₄S
Peso molecolare: 432,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054738
CAS Number: 30203-11-3