H-D-4-Pal-OH·2HCl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR49075-1G
OR49075-250MG
OR49075-5G
APOSOR49075-1GEA
69.8
EUR
APOSOR49075-1G
APOSOR49075-250MG
APOSOR49075-5G
H-D-4-Pal-OH·2HCl 97%
H-D-4-Pal-OH·2HCl
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09842075 CAS Number: 174096-41-4 |