Stampa…
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-6-pyrimidinol, 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine
OR49059-100G OR49059-25G OR49059-5G OR49059-1G
APOSOR49059-100GEA 0 EUR
APOSOR49059-100G APOSOR49059-25G APOSOR49059-5G APOSOR49059-1G
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₄H₄ClN₃O
Peso molecolare: 145,5500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006093
CAS Number: 1194-21-4