Stampa…
2-Thiopheneacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Thiophene-2-acetamide
OR49054-100G OR49054-25G
APOSOR49054-100GEA 292 EUR
APOSOR49054-100G APOSOR49054-25G
2-Thiopheneacetamide
2-Thiopheneacetamide
Formula: C₆H₇NOS
Peso molecolare: 141,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017556
CAS Number: 4461-29-4