4-Chlorothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR49049-1G
OR49049-5G
APOSOR49049-1GEA
87.3
EUR
APOSOR49049-1G
APOSOR49049-5G
4-Chlorothiazole
4-Chlorothiazole
Formula:
C₃H₂ClNS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09038604 CAS Number: 4175-72-8 |