2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR49043-25G
OR49043-5G
APOSOR49043-25GEA
78.3
EUR
APOSOR49043-25G
APOSOR49043-5G
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formula:
C₉H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10000810 CAS Number: 20348-21-4 |