4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N1-(4-Aminophenyl)benzene-1,4-diamine sulphate, Bis(4-aminophenyl)amine Sulphate, 4,4'-Iminodianiline sulphate
OR4904-25G
OR4904-5G
APOSOR4904-25GEA
16.1
EUR
APOSOR4904-25G
APOSOR4904-5G
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate
Formula:
C₁₂H₁₃N₃ Peso molecolare: 297,33 g/mol Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013113 CAS Number: 53760-27-3 EINECS: 258-748-0 |