Stampa…
4-(Phenylethynyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR49037-1G OR49037-5G
APOSOR49037-1GEA 97.4 EUR
APOSOR49037-1G APOSOR49037-5G
4-(Phenylethynyl)benzoic acid 97%
4-(Phenylethynyl)benzoic acid
Formula: C₁₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 222,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00438677
CAS Number: 25739-23-5