Stampa…
1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Piperazin-1-yl)benzonitrile
OR49032-10G OR49032-1G OR49032-5G
APOSOR49032-10GEA 546 EUR
APOSOR49032-10G APOSOR49032-1G APOSOR49032-5G
1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
1-(3-Cyanophenyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Peso molecolare: 187,2410 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796181
CAS Number: 178928-58-0