Pyromellitic dianhydride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Formula:
C₁₀H₂O₆ Punto di ebollizione: 397…400 °C Punto di fusione: 283…288 °C Densità: 1,68 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 380 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005005 CAS Number: 89-32-7 EINECS: 201-898-9 |