Stampa…
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR49028-10G OR49028-5G
APOSOR49028-10GEA 102 EUR
APOSOR49028-10G APOSOR49028-5G
(3-Nitrophenyl)acetic acid
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007278
CAS Number: 1877-73-2