Stampa…
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR49023-2G OR49023-5G
APOSOR49023-2GEA 183 EUR
APOSOR49023-2G APOSOR49023-5G
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Formula: C₈H₁₅NO
Punto di ebollizione: 213,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09037892
CAS Number: 40594-34-1
UN: 2735
ADR: 8,III